YY3009000
Filter Holder 90 mm, stainless steel
Filter Holder 90mm, stainless steel
Szinonimák:
90 mm Filter Holder
About This Item
Javasolt termékek
material
316 stainless steel
PTFE seal
anodized aluminum leg(s)
Minőségi szint
parameter
19 bar max. inlet pressure (275 psi)
5 bar max. differential pressure (75 psid)
technika/technikák
vacuum filtration: suitable
H
17.1 cm , plus inlet connector
171 mm
Átmérő
12.1 cm
szűrőátmérő
90 mm
szűrőfelület
45.5 cm2
előszűrő átmérője
75 mm
súly
2.8 kg (6.2 lb)
szerelvény
connector for 9.5 mm I.D. hose
1/4 in. female NPT inlet fitting
1/4 in. female NPT outlet fitting for 9.5 mm I.D. hose (with connections supplied)
alkalmazás(ok)
filtration
kompatibilitás
for use with Standing Stainless Steel Filter Holder
kiszállítva
ambient
Related Categories
Általános leírás
YY3009000 Filter Holder, 90 mm, stainless steel
Replacement Parts
XX2504705 Hose Adapter, 1/4 in. NPTM to 3/8 in. I.D.
XX4204708 Vent/Relief Valve
YY3009053 O-rings, 90 mm filter housing, PTFE
YY3009054 Support Screen, PTFE-coated
YY2209058 Underdrain Support, 90 mm
YY2209059 Support Legs
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13