Fontos dokumentumok
SLW5810/4
Pyrex® Vacuum filtration system for 47 mm membranes
conical flask only
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 5810/4
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.43
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
5810/4
SciLabware
Általános leírás
Parts for vacuum filtration system for 47 mm membranes
  • Fully autoclavable
  • Ideal for microbiology
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)