WH0001015M1
Monoclonal Anti-CDH17 antibody produced in mouse
clone 1H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CDH16, Anti-HPT1, Anti-cadherin 17, LI cadherin (liver-intestine)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1H3, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG1κ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CDH17(1015)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Sequence
EGKFSGPLKPMTFSIYEGQEPSQIIFQFKANPPAVTFELTGETDNIFVIEREGLLYYNRALDRETRSTHNLQVAALDANGIIVEGPVPITIEVKDINDNRPTFLQSKY