LL/2(LLc1)
90020104, mouse lung, Not specified
Szinonimák:
LLC1 Cells, Lewis lung carcinoma line 1 Cells
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
Javasolt termékek
Terméknév
LL/2(LLc1), 90020104
biológiai forrás
mouse lung
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Not specified
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Mouse C57BL Lewis lung carcinoma
Sejtvonal leírása
Derived from the lung of a C57BL mouse implanted with a primary Lewis Lung carcinoma. The cells can be used as a model for metastasis and for studying the effects of chemotherapeutic agents.
Alkalmazás
Tumourigenicity, Metastasis and chemotherapeutic agent studies
Táptalaj
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using mechanical technique (aspiration); 5% CO2; 37°C. Cells detach as aggregates and are therefore difficult to count.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)