Fontos dokumentumok
COV362
7071910, human ovary, Polygonal & fusiform
Szinonimák:
COV-362 Cells
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
product name
COV362, 07071910
biológiai forrás
human ovary
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Polygonal & fusiform
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human ovarian epithelial-endometroid carcinoma
Sejtvonal leírása
A human ovarian epithelial-endometroid carcinoma cell line established from a pleural effusion. Anchorage-independent growth in agar has been reported. The cell line COV362.4 (Sigma cat no. 07071904) is a subclone of this cell line.
DNS profil
STR-PCR Data:
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 14
D16S539: 11
D5S818: 13
D7S820: 10,14
THO1: 9.3
TPOX: 11
vWA: 15,18
Táptalaj
DMEM + 2 mM Glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS)
Szubkultúra rutin
Split confluent cultures 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.