Fontos dokumentumok
XrS6
92052128, hamster ovary, Epithelial
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
hamster ovary
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Not specified
morfológia:
Epithelial
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
Terméknév
XrS6, 92052128
biológiai forrás
hamster ovary
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Hamster Chinese ovary
Sejtvonal leírása
Derived from the parent line CHO-K1 and is hypersensitive to ionising radiation but not to UV irradiation. Cells may revert to wild-type after 1-2 weeks in culture. They should be checked for sensitivity and recloned when necessary.
Alkalmazás
Radiation sensitivity and mutation studies.
Táptalaj
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)