ABT1385M
Anti-Glypican-1
serum, from rabbit
Szinonimák:
HSPG M12, GPC1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Gpc1(58920)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Glypican-1 in rat C6 glioma cells (Liang, Y., et. al. (1997). J Cell Biol. 139(4):851-64).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Glypican-1 in rat spinal cord and brain (Liang, Y., et. al. (1997). J Cell Biol. 139(4):851-64).
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Glypican-1 in Rat C6 glioma cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1