Fontos dokumentumok
BFA
87022601, bovine cardiovascular , Endothelial
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
product name
BFA, 87022601
biológiai forrás
bovine cardiovascular
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Endothelial
termékek
Collagen type 3
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Bovine aorta endothelium foetal
Sejtvonal leírása
Derived from a bovine foetus.
Alkalmazás
Virus studies
Táptalaj
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.