Fontos dokumentumok
L5178Y
87111908, mouse thymus, Lymphoblast
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
mouse thymus
növekedési mód:
Suspension
kariotípus:
Not specified
morfológia:
Lymphoblast
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
L5178Y, 87111908
biológiai forrás
mouse thymus
növekedési mód
Suspension
kariotípus
Not specified
morfológia
Lymphoblast
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Mouse DBA/2 lymphoma
Sejtvonal leírása
Derived from a thymic tumour induced in a DBA/2 mouse by methylcholanthrene. The cells were adapted for in vitro growth. The cells have been widely used in toxicity and radiation studies.
Alkalmazás
Toxicity screening and radiation studies
Táptalaj
Fischer′s + 2mM Glutamine + 1% Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Horse Serum (HS) or RPMI 1640 + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Maintain cultures between 3x10,000 to 5x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)