Fontos dokumentumok
676950-M
Sigma-Aldrich
Veratridine
≥98% (TLC), solid, Na⁺ channel opener, Calbiochem
Szinonimák:
Veratridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H51NO11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
673.79
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Terméknév
Veratridine, A Na+ channel opener.
Minőségi szint
leírás
Merck USA index - 14, 9954
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white to yellow
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N21[C@H]([C@]([C@@]3([C@H]([C@]4([C@]([C@H]5[C@]6(O[C@]7([C@H]([C@@]6(CC[C@@H]7OC(=O)c8cc(c(cc8)OC)OC)C)CC5)O)C4)(C[C@@H]3O)O)O)C2)O)(O)C)CC[C@@H](C1)C
InChI
1S/C36H51NO11/c1-19-6-11-26-31(3,40)35(43)25(17-37(26)16-19)33(42)18-34-24(32(33,41)15-27(35)38)10-9-23-30(34,2)13-12-28(36(23,44)48-34)47-29(39)20-7-8-21(45-4)22(14-20)46-5/h7-8,14,19,23-28,38,40-44H,6,9-13,15-18H2,1-5H3/t19-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,30-,31+,32+,33+,34+,35-,36-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVECELJHCSPHKY-YFUMOZOISA-N
Általános leírás
A Na+ channel opener. Increases intracellular Ca2+ levels without affecting Na+ - Ca2+ exchange. Acts at neurotoxin receptor site 2 and preferentially binds to activated Na+ channels causing persistent activation. Induces cell death in bovine chromaffin cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
Na+ channel
Figyelmeztetés
Toxicity: Highly Toxic (H)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Maroto, R., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 270, 331.
Plattner, H., et al. 1994. J. Membr. Biol. 142, 229.
Rando, T.A., et al. 1989. J. Gen. Physiol.93, 43.
Rando, T.A., et al. 1986. Mol. Pharmacol.29, 467.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3