Merck
PHL82325
Veratridine
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
3-Veratroylveracevine, Veracevine veratrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H51NO11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
673.79
Beilstein:
78875
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)C(=O)OC2CC[C@@]3(C)C4CCC5[C@]6(O)C[C@H](O)[C@@]7(O)C(CN8CC(C)CCC8[C@@]7(C)O)[C@]6(O)C[C@]35O[C@]24O
InChI
1S/C36H51NO11/c1-19-6-11-26-31(3,40)35(43)25(17-37(26)16-19)33(42)18-34-24(32(33,41)15-27(35)38)10-9-23-30(34,2)13-12-28(36(23,44)48-34)47-29(39)20-7-8-21(45-4)22(14-20)46-5/h7-8,14,19,23-28,38,40-44H,6,9-13,15-18H2,1-5H3/t19?,23?,24?,25?,26?,27-,28?,30-,31+,32+,33+,34+,35-,36-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVECELJHCSPHKY-FCSYLLAHSA-N
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biokémiai/fiziológiai hatások
Opens voltage-dependent Na+ channels and prevents their inactivation. This, in turn, opens voltage-activated calcium channels, thus increasing intracellular calcium content and inducing neurotransmitter release. Alkaloid neurotoxin which depolarizes excitable tissue; used to increase membrane sodium permeability. Veratridine is cytotoxic to chromaffin cells in vitro.
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)