Fontos dokumentumok
V2889
Valeryl Salicylate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Valeryloxybenzoic acid, Valerylsalicylic acid, vsa
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
szín
white
mp
86-87 °C (lit.)
oldhatóság
DMSO: 24 mL/mL
H2O: insoluble
SMILES string
CCCCC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C12H14O4/c1-2-3-8-11(13)16-10-7-5-4-6-9(10)12(14)15/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJHZBTMHUNVIKC-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)