Fontos dokumentumok
6701
Millipore
Uridine-5′-triphosphate, Trisodium Salt
Szinonimák:
Uridine-5′-triphosphate, Trisodium Salt, UTP, 3Na
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H12N2O15P3 · 3Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
550.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352208
NACRES:
NA.51
Teszt
≥97% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
oldhatóság
water: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18)/p-4/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGAVKCOVUIYSFO-XVFCMESISA-J
Általános leírás
Energy-rich precursor in the enzymatic biosynthesis of RNA. A potent vasodilator. Induces contractile responses in some tissues.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup