Fontos dokumentumok
6680
Millipore
Uridine
Szinonimák:
Uridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H12N2O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
244.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352208
NACRES:
NA.51
Teszt
≥97% (HPLC)
≥99% (UV)
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szennyeződések
≤1% ash
szín
white to off-white
oldhatóság
water: soluble
kation nyomok
heavy metals: <10 ppm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[nH]1[c]([n](cc[c]1=O)C2OC(C(C2O)O)CO)=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DRTQHJPVMGBUCF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Modified Nucleotides and RNA Structure Prediction.: This research explores the impact of modified nucleotides, including uridine analogs, on RNA structure prediction. The study advances our understanding of RNA biology and the role of uridine modifications in gene expression and regulation, highlighting the importance of uridine in biochemical research (Varenyk and Lorenz, 2024).
  • CAD-Related Disorder (EIEE-50) in an Infant With Cortical Visual Impairment.: This article discusses the application of uridine in the context of CAD-related disorders. The study suggests that uridine supplementation may have therapeutic benefits for infants with cortical visual impairment and related metabolic disorders (Thurman et al., 2024).
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3