Fontos dokumentumok
U4758
Anti-U2AF65 antibody, Mouse monoclonal
clone MC3, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-U2AF65
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MC3, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~65 kDa
faj reaktivitás
human, rat, Xenopus, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using total cell extract from HeLa cells
izotípus
IgG2b
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... U2AF2(11338)
mouse ... U2af2(22185)
rat ... U2af2(308335)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- RNA immunoprecipitation
- immunoblotting
- chromatin immunoprecipitation (ChIP)
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- immunoelectron microscopy
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)