MAB3199Z-C
Anti-E-Cadherin Antibody, clone 67A4, Azide & Ascites Free
clone 67A4, 0.5 mg/mL, from mouse
Szinonimák:
Cadherin-1, CAM 120/80, Epithelial cadherin, E-cadherin, Uvomorulin, CD324
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
67A4, monoclonal
faj reaktivitás
human
koncentráció
0.5 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CDH1(999)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Flow Cytometry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected E-Cadherin in bone marrow cells (Burhing, H. J., et al. (1996). Leukemia. 10(1):106-116.)
Inhibition Analysis: A representative lot from an independent laboratory inhibited E-Cadherin-mediated adhesion of Langerhans to keratinocytes (Caberg, J. H., et al. (2008). Carcinogenesis. 29(7):1441-1447.).
Inhibition Analysis: A representative lot from an independent laboratory inhibits human embryoid body agglomeration (Dang, S. M., et al. (2004). Stem Cells. 22: 275-282.).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected E-Cadherin in human thymus tissue (Kutlesa, S., et al. (2002). J Cell Sci. 115(Pt. 23):4505-4515.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected E-Cadherin in human thymus tissue lysate (Kutlesa, S., et al. (2002). J Cell Sci. 115(Pt. 23):4505-4515.).
Cell Structure
ECM Proteins
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected E-Cadherin in 10 µg of A431 cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2