Fontos dokumentumok
T8904
Thiabendazole
≥99%, powder
Szinonimák:
2-(4-Thiazolyl)benzimidazole
Teszt
≥99%
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMF: soluble 50 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
fungi
parasites
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
SMILES string
c1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cscn3
InChI
1S/C10H7N3S/c1-2-4-8-7(3-1)12-10(13-8)9-5-14-6-11-9/h1-6H,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP2C9(1559)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)