Fontos dokumentumok
T5535
Thiabendazole
powder, suitable for plant cell culture, BioReagent
Szinonimák:
2-(4-Thiazolyl)benzimidazole
About This Item
Javasolt termékek
product name
Thiabendazole, suitable for plant cell culture
Minőségi szint
SMILES string
c1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cscn3
InChI
1S/C10H7N3S/c1-2-4-8-7(3-1)12-10(13-8)9-5-14-6-11-9/h1-6H,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP2C9(1559)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Cikkek
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.