Fontos dokumentumok
T1410000
Tiabendazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Thiabendazole, 2-(4-Thiazolyl)benzimidazole
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tiabendazole
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
c1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cscn3
InChI
1S/C10H7N3S/c1-2-4-8-7(3-1)12-10(13-8)9-5-14-6-11-9/h1-6H,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)