Fontos dokumentumok
T8690
Thioredoxin human
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged), essentially salt-free, lyophilized powder, ≥5 U/mg
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged)
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥5 U/mg
molekulatömeg
14 kDa
technika/technikák
activity assay: suitable
oldhatóság
water: soluble 0.50—0.60 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
alkalmasság
suitable for molecular biology
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... TXN(7295)
Általános leírás
Alkalmazás
- in mitogen-activated protein kinase kinase 4 (MKK4) in vitro kinase assay
- to study its role in transcription regulation, RNA processing and nuclear pore function in human cells
- in proteomics identification of Trx1 reduction target proteins from the hearts of cardiac specific transgenic (Tg)-Trx1 mice
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
WGK
WGK 3