Fontos dokumentumok
T7915
Thioredoxin Reductase from Escherichia coli
ammonium sulfate suspension, >25 units/mg protein (Bradford)
Szinonimák:
NADPH:oxidized thioredoxin oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Escherichia coli
Minőségi szint
Forma
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
>25 units/mg protein (Bradford)
molekulatömeg
70 kDa
technika/technikák
activity assay: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
Escherichia coli K12 ... trxB(949054)
Általános leírás
Thioredoxin reductases (TrxRs) belongs to family of selenium-containing pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductases.
Alkalmazás
- for determining the enzymatic activity of His6-Ahp1p.
- to assay C. elegans TRXR using the TXN-dependent activity assay.
- to investigate the biological reducing systems for organic hydroperoxide resistance R gene (OhrR).
- for enzymatic targeting of auranofin to test its antimicrobial properties.
- in thioredoxin reductase activity and peroxiredoxin assay.
- to study the synergy between broccoli sprout extract and selenium in the upregulation of thioredoxin reductase in human hepatocytes.
It has also been used to study the synergy between broccoli sprout extract and selenium in the upregulation of thioredoxin reductase in human hepatocytes.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások