Fontos dokumentumok
T9698
Thioredoxin Reductase from rat liver
buffered aqueous glycerol solution, ≥100 units/mg protein (Bradford)
Szinonimák:
NADPH:Oxidised Thioredoxin Oxidoreductase, Thioredoxin: NADP+ Oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat liver
Minőségi szint
Teszt
≥90% (GE)
Forma
buffered aqueous glycerol solution
specifikus aktivitás
≥100 units/mg protein (Bradford)
molekulatömeg
55—67 kDa
technika/technikák
activity assay: suitable
szennyeződések
Glutathione reductase
oldhatóság
water: soluble
alkalmasság
suitable for molecular biology
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
rat ... Txnrd1(58819)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
A sejtek oxidatív stresszét enzimatikus fosztók és antioxidáns modulátorok ellensúlyozzák a reaktív oxigénfajok károsodása ellen.