Fontos dokumentumok
P3818
Protein Disulfide Isomerase from bovine liver
≥100 units/mg protein, lyophilized powder
Szinonimák:
PDI
About This Item
Javasolt termékek
Forma
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥100 units/mg protein
molekulatömeg
107 kDa
összetétel
Protein, ~10% Lowry
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(ON)c1c(cc(c(c1)C(=O)O)Cl)Cl
InChI
1S/C7H5Cl2NO5S/c8-4-2-5(9)6(16(13,14)15-10)1-3(4)7(11)12/h1-2H,10H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHUYKLYJBKXDBM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to study the functional role of PDI in parasite infection and the interaction between macrophage PDI and L. chagasi
- in the in vitro translation reaction for the generation of disulfide bonds
- in insulin-disulfide reduction assay and peptide binding assay
- as a positive control in thiol-disulfide oxidoreductase activity assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Fizikai tulajdonságok
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
A sejtek oxidatív stresszét enzimatikus fosztók és antioxidáns modulátorok ellensúlyozzák a reaktív oxigénfajok károsodása ellen.