Merck
617121
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(octanoate-d15)
98 atom % D, 98% (CP)
Szinonimák:
Trioctanoin-d45 (tri-octyl-d45)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27D45H5O6
Molekulatömeg:
515.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
98% (CP)
molekulatömeg
515.06 by atom % calculation (98 atom % D)
tömegeltolódás
M+45
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OCC(COC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C27H50O6/c1-4-7-10-13-16-19-25(28)31-22-24(33-27(30)21-18-15-12-9-6-3)23-32-26(29)20-17-14-11-8-5-2/h24H,4-23H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLPFTAMPNXLGLX-PMCKLPPWSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)