Fontos dokumentumok
T6632
Thymidine Phosphorylase, recombinant from Escherichia coli
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥900 units/mL, 0.2 μm filtered
Szinonimák:
Thymidine:orthophosphate deoxy-D-ribosyltransferase
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
sterilitás
0.2 μm filtered
Forma
buffered aqueous solution
koncentráció
≥900 units/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
Escherichia coli K12 ... deoA(948901)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)