Fontos dokumentumok
R0525
RANK Ligand from mouse
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Osteoclast differentiation factor (ODF), Osteoprotegerin ligand (OPGL), Receptor activator of NF-κB Ligand (RANKL), TNF-related activation−induced cytokines (TRANCE)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
10.0-25.0 ng/mL ED50
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 ng/mg
<1 EU/μg
szín
white
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Tnfsf11(21943)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)