Merck
Cholecystokinin Fragment 30-33 Amide ≥95% (HPLC)
Cholecystokinin Fragment 30-33 Amide
Cholecystokinin Fragment 30-33 Amide ≥95% (HPLC)
Szinonimák:
CCK-4, Gastrin Tetrapeptide, Tetragastrin, Trp-Met-Asp-Phe amide
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H36N6O6S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
596.70
Products
Termékkategória
Márka
Formula tömeg
Gén álnév