Merck
RAB0506
Sigma-Aldrich
Mouse VCAM-1 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.5 pg/mL
standard curve range: 2.05-500 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Vcam1(22329)
Általános leírás
The Mouse VCAM-1 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse VCAM-1 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Mouse VCAM1
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
J A Zoladz et al.
Journal of physiology and pharmacology : an official journal of the Polish Physiological Society, 65(3), 441-448 (2014-06-17)
It has been demonstrated that physical training increases serum brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in healthy people. The aim of this study was to establish the effect of physical training on the basal serum level of the BDNF in the Parkinson's
Martha Lappas
Metabolism: clinical and experimental, 63(6), 860-873 (2014-04-02)
To determine the effect of maternal obesity and gestational diabetes mellitus (GDM) on the expression and release of genes involved in endothelial cell dysfunction in human placenta and omental adipose tissue. Human placenta and omental adipose tissue were obtained from
P Mierzejewska et al.
Molecular and cellular biochemistry, 458(1-2), 133-142 (2019-05-17)
Changes in the ecto-5'-nucleotidase activity-an extracellular nucleotide catabolic enzyme may lead to the inflammation and endothelial dysfunction. We investigated the effect of CD73 deletion on the endothelial function and L-arginine metabolism in various age groups of mice. 1-,3-,6-, and 12-month-old
Han Saem Jeong et al.
Phytotherapy research : PTR, 28(10), 1492-1498 (2014-04-08)
Black raspberry (Rubus occidentalis) has been known for its anti-inflammatory and anti-oxidant effects. However, short-term effects of black raspberry on lipid profiles and vascular endothelial function have not been investigated in patients with metabolic syndrome. Patients with metabolic syndrome (n = 77)
Isabella Werner et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 63(8), 649-656 (2014-05-06)
As methylene blue (MB) has been recently proposed to preserve blood pressure in case of vasoplegic syndrome and shock, an entity directly related to systemic inflammation, we aimed to elucidate the effect of MB on the expression of adhesion-molecules in