Fontos dokumentumok
T6451
Anti-Twist1 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Twist homolog 1 (acrocephalosyndactyly 3, Saethre-Chotzen syndrome), Anti-Twist related protein 1 (H-twist)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~26 kDa
faj reaktivitás
rat, human, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human osteosarcoma MG-63 cells
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using human 293T cells expressing recombinant human Twist1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TWIST1(7291)
mouse ... Twist1(22160)
rat ... Twist1(85489)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunoblotting: a working antibody concentration of 0.5-1 mg/mL is recommended using extracts of human 293T cells expressing recombinant human Twist1 and a chemiluminescent detection reagent.
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
- immunoblotting
- chromatin immunoprecipitation (ChIP)
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)