Fontos dokumentumok
T5330
Tanshinone I
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Tanshinon I, Tanshinone A, Tanshinquinone I
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
red
oldhatóság
DMSO: 1 mg/mL
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1coc2-c3ccc4c(C)cccc4c3C(=O)C(=O)c12
InChI
1S/C18H12O3/c1-9-4-3-5-12-11(9)6-7-13-15(12)17(20)16(19)14-10(2)8-21-18(13)14/h3-8H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIGAZQPHXLWMOJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to test its hematopoiesis effects on human leukemia cell lines and zebrafish xenograft models
- to study its anti-cancer effects on two breast cancer cell lines (MCF7 and MDA-MB-23)
- as a reference standard to quantify the bioactive component S. miltiorrhiza extract (SME) using high-performance liquid chromatography (HPLC)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3