Fontos dokumentumok
C5624
Cryptotanshinone
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1,2,6,7,8,9-hexahydro-1,6,6-trimethyl- (R)-phenanthro(1,2-b)furan-10,11-dione, Cryptotanshinon, Tanshinone c
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D -80 to -99°, c = 0.5 in chloroform-d
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
szín
orange-brown
oldhatóság
DMSO: ≥5 mg/mL
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1COC2=C1C(=O)C(=O)c3c4CCCC(C)(C)c4ccc23
InChI
1S/C19H20O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVKKJJOMQCNPGB-JTQLQIEISA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)