Fontos dokumentumok
T5300
Transforming Growth Factor-β2 from porcine platelets
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis), recombinant, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
TGF-β2
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Transforming Growth Factor-β2 from porcine platelets, powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
Porcine (Platelets)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
Forma
powder
hatékonyság
0.05-0.5 ng/mL ED50/EC50
molekulatömeg
protein 25 kDa
kiszerelés
pkg of 1 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
pig ... TGFB2(397084)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
TGF-β2 belongs to the TGF-β superfamily. TGF-β2 is important for immune homeostasis by balancing lymphocyte proliferation, apoptosis, hematopoiesis, and embryogenesis. TGF-β2 is crucial in cell growth, differentiation, and survival. TGF-β2 is a strong growth inhibitor for normal and transformed epithelial, lymphoid, fibroblast, and keratinocyte cells. TGF-β2 is a tumor suppress or in the early stages of carcinogenesis, but in the later stages acts as a tumor promoter by inducing epithelial-mesenchymal transition and stimulating angiogenesis. TGF-β2 inhibits NK cells growth as well as B and T cell proliferation.
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?