T4299
Trypsin-EDTA solution
1 ×, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 500 BAEE units porcine trypsin and 180 μg EDTA, 4Na per ml in Dulbecco′s PBS without calcium and magnesium
Szinonimák:
Cocoonase, Tryptar, Tryptase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine pancreas
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
BioReagent
Forma
solution
koncentráció
1 ×
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.0-7.6
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Komponensek
Vigyázat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.