Vissza
Trypsin-EDTA solution
Products
Márka
Sigma-Aldrich (4)
Biológiai forrás
pH érték
Fizikai forma
Termékcsalád
Szövet
Minőségi szint
Sterilitás
Sterilizálási módszer
Technika
Termékek szűrése
Showing 1-4 of 4
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
T4049
Trypsin-EDTA solution,
0.25%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 2.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
Több
Árazás megtekintése
T3924
Trypsin-EDTA solution,
1 ×, sterile; sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 0.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
Több
Árazás megtekintése
T4174
Trypsin-EDTA solution,
10 ×, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 5.0 g porcine trypsin and 2 g EDTA, 4Na per liter of 0.9% sodium chloride
Több
Árazás megtekintése
T4299
Trypsin-EDTA solution,
1 ×, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 500 BAEE units porcine trypsin and 180 μg EDTA, 4Na per ml in Dulbecco′s PBS without calcium and magnesium