SML0616
nTZDpa
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-Chloro-1-[(4-chlorophenyl)methyl]-3-(phenylthio)-1H-indole-2-carboxylic acid
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 15 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S(c4ccccc4)c1c2c([n](c1C(=O)O)Cc3ccc(cc3)Cl)ccc(c2)Cl
InChI
1S/C22H15Cl2NO2S/c23-15-8-6-14(7-9-15)13-25-19-11-10-16(24)12-18(19)21(20(25)22(26)27)28-17-4-2-1-3-5-17/h1-12H,13H2,(H,26,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VUPOTURDKDMIGQ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are ligand-activated transcription factors related to hormone receptors, influencing gene expression.
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.