T1512
Tetramisole hydrochloride
powder, ≥99% (TLC)
Szinonimák:
(±)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
product name
Tetramisole hydrochloride, phosphatase inhibitor
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
leírás
alkaline phosphatase inhibitor
Teszt
≥99% (TLC)
form
powder
mp
266-267 °C (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
Cl[H].C1CN2CC(N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LAZPBGZRMVRFKY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3