69066-M
Recombinant Enterokinase
Szinonimák:
Enterokinase Enzyme, Enterokinase Protein, Recombinant Enterokinase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
targeted protein degradation: suitable
alkalmasság
suitable for enzyme test
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Komponensek
•2 ml1X rEK Dilution/Storage Buffer
•1 ml10X rEK Cleavage Buffer
•10 µgCleavage Control Protein
Figyelmeztetés
Egység definíció
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Find highly-specific cleavage enzymes for isolating proteins during fusion protein purification including enterokinase, factor Xa, HRV 3C protease, and thrombin.