SRP8052
CD279 (human): FC (human)
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
Hepatitis A virus cellular receptor 2, PD-1, Programmed cell death protein 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in CHO cells
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
molekulatömeg
monomer 46 kDa by calculation
kiszerelés
pkg of 100 μg
szennyeződések
<0.06 EU/μg endotoxin, tested
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... PDCD1(5133)
Általános leírás
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2