Fontos dokumentumok
SRP0674
Sigma-Aldrich
IL-17RA, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
CD217, interleukin-17 receptor a
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Forma
frozen liquid
molekulatömeg
62 kDa
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... IL17RA(23765)
Általános leírás
Human secreted interleukin 17 receptor A (IL-17RA) Fc fusion protein, also known as, IL-17 receptor A and CD217, GenBank Accession No. NM_014339, a.a 33-320, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1 with a Cterminal Avitag , expressed in a HEK293 cell expression system. The protein is enzymatically biotinylated using Avitag technology. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
Fizikai forma
Aqueous solution
Jogi információk
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)