SAB5702648
Anti-Annexin A5/Annexin V Antibody, clone 9A5M8, Rabbit Monoclonal
Szinonimák:
ANX5, ENX2, HEL-S-7, PP4, RPRGL3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
material
colorless
klón
9A5M8, monoclonal
form
liquid
molekulatömeg
36 kDa
faj reaktivitás
human, rat, rat
koncentráció
0.5 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500 - 1:2000
szín
colorless
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
IEETIDRETSGNLEQLLLAVVKSIRSIPAYLAETLYYAMKGAGTDDHTLIRVMVSRSEIDLFNIRKEFRKNFATSLYSMIKGDTSGDYKKALLLLCGEDD
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ANXA5(308)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1