Fontos dokumentumok
A8604
Anti-Annexin V antibody, Mouse monoclonal
clone AN5, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Annexin V Antibody, Annexin V Antibody - Monoclonal Anti-Annexin V antibody produced in mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AN5, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~35 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa total cell extract
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ANXA5(308)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- immunocytochemistry
- indirect immunofluorescence
- immunohistochemistry
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3