SRP6257
ADIPOQ/Adiponectin/ACRP30 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥92% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
ACDC, ACRP30, ADIPOQ, APM1, Adiponectin, GBP28
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
Teszt
≥92% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
molekulatömeg
calculated mol wt 25.4 kDa
observed mol wt 28-33 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Glu 19 is the predicted N-terminus.)
kiszerelés
pkg of 10 μg
szennyeződések
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... ADIPOQ(9370)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3