Merck
MAK505
Ascorbic Acid Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12161503
NACRES:
NA.84
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
észlelési módszer
colorimetric
fluorometric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
Ascorbic acid (the L-enantiomer commonly known as vitamin C) is an important antioxidant found in living organisms and applied as additives in food and other industrial processes. By reacting with reactive oxygen species, it protects the cell from oxidative damage.
Alkalmazás
The kit is suitable for ascorbic acid determination in biological samples such as serum, plasma, urine, saliva, milk, tissue, and cell culture, as well as for studying the effects of drugs on ascorbic acid metabolism.
Biokémiai/fiziológiai hatások
The Ascorbic Acid Assay Kit provides a simple, direct and high-throughput assay for measuring ascorbic acid. In this assay, ascorbic acid is oxidized by ascorbate oxidase resulting in the production of H2O2 which reacts with a specific dye to form a pink colored product. The color intensity at 570 nm or fluorescence intensity at λEx = 530 nm/λEm = 585 nm is directly proportional to the ascorbic acid concentration in the sample.
Tulajdonságok és előnyök
  • Linear detection range: 6 to 1000 µM for the colorimetric assay and 1 to 100 µM for the fluorometric assay.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kapcsolódó tartalom