SRP4760
ApoE2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC)
Szinonimák:
Apolipoprotein E2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
molekulatömeg
~34 kDa
kiszerelés
pkg of 500 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
szennyeződések
endotoxin, tested
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... ApoE(348)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)