Merck
SML2360
Sigma-Aldrich
LX-4
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
10(9H)-Acridineacetic acid, 9-oxo-, [[4-(2-benzothiazolylthio)-3-nitrophenyl]methylene]hydrazide, 9-Oxo-10(9H)-acridineacetic acid 2-[[4-(2-benzothiazolylthio)-3-nitrophenyl]methylene]hydrazide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H19N5O4S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
565.62
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
faint yellow to dark brown
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
LX-4 is a cell penetrant, potent and selective activator of p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway that derepress a subset of endogenous genes repressed by DNA methylation.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3