Please see the published sequence for Apo-SAA below. This information is available by UniProtKB/Swiss-Prot under P0DJI8.2.
SAA1_HUMAN
MKLLTGLVFCSLVLGVSSRSFFSFLGEAFDGARDMWRAYSDMREANYIGSDKYFHARGNYDAAKRGPGGV
WAAEAISDARENIQRFFGHGAEDSLADQAANEWGRSGKDPNHFRPAGLPEKY
SRP4324
Apo-SAA human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Amyloid fibril protein AA, Amyloid protein A, SAA, SAA1, SAA2, Serum amyloid A protein
Méret kiválasztása
123 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
123 000,00 Ft
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
molekulatömeg
~11.5 kDa
kiszerelés
pkg of 50 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
protein expression: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... SAA1(6288)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
-
What is the amino acid sequence of this recombinant SAA1 protein?
1 answer-
Helpful?
-