SRP3084
IL-1Ra human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Szinonimák:
ICIL-1RA, IL-1RN, IRAP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
hatékonyság
20-40 ng/mL
molekulatömeg
17.2 kDa
kiszerelés
pkg of 100 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
szín
white to off-white
alkalmasság
suitable for molecular biology
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL1R1(3554)
Általános leírás
The interleukin-1 receptor antagonist (IL-1Ra) is part of the IL-1 family and binds to IL-1 receptors without triggering any intracellular response. IL-1Ra, produced by hepatic cells, exhibits characteristics of an acute phase protein. Endogenous IL-1Ra is generated in various experimental animal models of disease, as well as in human autoimmune and chronic inflammatory conditions.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)