Fontos dokumentumok
Z717444
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
maximum volume 0.6 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.01
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
electronic: no
single-channel
kiszerelés
pack of 100 ea (syringe (0.06 mL))
gyártó/kereskedő neve
Nichiryo SG-S
elérhetőség
not available in (Not available in France)
maximum térfogat
0.6 mL
Általános leírás
Syringes are autoclavable for re-use, saving plastic waste and cost (except 3 mL and 60 mL syringes).