Fontos dokumentumok
Z401366
KDS single-syringe pump, series 100
AC/DC input 220 V AC, Schuko plug
Szinonimák:
dosing pump, infusion pump, pump infusion
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
CE compliant
1 channel
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
KD Scientific 789100-220V
H × Sz × Ma
9 in. × 6 in. × 5 in.
térfogat
0.01-60 mL
súly
4 1/2 lb
alkalmasság
suitable for MS calibration
suitable for chemical reactor injection
suitable for electrospinning
suitable for infusion
suitable for microfluidics/nanofluidics
Általános leírás
Easy setup:
1. Select syringe size
2. Enter volume to be dispensed
3. Enter flow rate, then press start button
Tulajdonságok és előnyök
- Holds any size syringe from 10 μL to 60 mL syringes
- Automatic volume control and shutoff
- Last settings stored in memory
- Continuous dispense volume display
- Simple menu-driven setup: syringe diameter (selected from displayed table), dispense volume and dispense flow rate
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)