ZRB1447
Anti-p-PDHA1-Ser232 Antibody, clone 2D5 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha somatic form mitochondrial;EC:1.2.4.1;PDHE1-A type I
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2D5, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 43.3 kDa
observed mol wt ~40 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human, mouse, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
sheep, horse, bovine, monkey
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
Internal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer232)
Géninformáció
human ... PDHA1(5160)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in Rat liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected PDHA1 phosphorylated on Ser 232 in Rat liver tissue lysate.
Tested applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected p-PDHA1-Ser232 in Human and Mouse liver tissue sections.
Peptide Inhibition Assay Analysis: Target band detection in Rat liver tissue lysate was prevented by preblocking of a representative lot with the immunogen phosphopeptide, but not the corresponding non-phosphopeptide.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected p-PDHA1-Ser232 in HepG2 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in Rat liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected PDHA1 phosphorylated on Ser 232 in Rat liver tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.